Learn More
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naftol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10441173
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18531-99-2
Clave InChI PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1'-bi-2-naphthol, s---1,1'-bi-2-naphthol, r-+-1,1'-bi-2-naphthol, 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, binol, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diol, 2,2'-dinaphthol, beta-binaphthol, r-1,1'-bi-2-naphthol, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol
PubChem CID 11762
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxinaftalen-1-il)naftalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1, 1'-Bi-2-naphthol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 205°C to 211°C
Color Blanco a gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C20H14O2
Fórmula lineal HOC10H6C10H6OH
Cantidad 5 g
Fieser 16,132
Índice Merck 15, 1230
Rotación específica -35.5
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Peso molecular (g/mol) 286.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.32
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina