missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RYBP/DEDAF Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18626394 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18626394 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18626394

Marca: Novus Biologicals NBP321428PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RYBP/DEDAF Polyclonal antibody specifically detects RYBP/DEDAF in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RYBP/DEDAF
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen AAP1, APAP-1, Apoptin-associating protein 1, Death effector domain-associated factor, DEDAFYY1 and E4TF1-associated factor 1, RING1 and YY1 binding protein, RING1 and YY1-binding protein, ring1 interactor RYBP, YEAF1DED-associated factor, YY1 and E4TF1 associated factor 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human RYBP/DEDAF (Uniprot#: Q8N488; Met1-Phe228)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23429
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.