missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RYBP/DEDAF Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18206908 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18206908 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18206908 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176842

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RYBP/DEDAF Polyclonal specifically detects RYBP/DEDAF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RYBP/DEDAF
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q8N488
Alias de gen AAP1, APAP-1, Apoptin-associating protein 1, Death effector domain-associated factor, DEDAFYY1 and E4TF1-associated factor 1, RING1 and YY1 binding protein, RING1 and YY1-binding protein, ring1 interactor RYBP, YEAF1DED-associated factor, YY1 and E4TF1 associated factor 1
Símbolos de los genes RYBP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 14 amino acid peptide near the carboxy terminus of human DEDAF. The immunogen is located within the last 50 amino acids of DEDAF. Amino Acid Squence: TPKGDMSAVNDESF
Peso molecular del antígeno 32 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23429
Especificidad de la prueba Human, Mouse, Rat. The antigen sequence is identical in mouse.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.