missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RXFP3/RLN3R1/SALPR Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18068076 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18068076 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18068076 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297628IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RXFP3/RLN3R1/SALPR Polyclonal specifically detects RXFP3/RLN3R1/SALPR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RXFP3/RLN3R1/SALPR
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen G protein-coupled receptor SALPR, GPCR135MGC141998, G-protein coupled receptor SALPR, relaxin 3 receptor 1, Relaxin family peptide receptor 3RLN3 receptor 1, relaxin/insulin-like family peptide receptor 3, relaxin-3 receptor 1, RLN3R1MGC142000, RXFPR3, SALPRG-protein coupled receptor GPCR135, somatostatin and angiotensin-like peptide receptor, Somatostatin- and angiotensin-like peptide receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human RXFP3/RLN3R1/SALPR fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51289
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.