missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RUVBL2 Antibody (A1E12-R), Novus Biologicals™

Código de producto. 30114065 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30114065 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30114065 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP332922

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RUVBL2 Monoclonal antibody specifically detects RUVBL2 in Human,Monkey,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RUVBL2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon A1E12-R
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2000
Formulación PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol
Alias de gen 48 kDa TATA box-binding protein-interacting protein, 51 kDa erythrocyte cytosolic protein, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12,48 kDa TBP-interacting protein, ECP51TIP49B, erythrocyte cytosolic protein, 51-KD, INO80 complex subunit J, INO80JTAP54-beta, Repressing pontin 52, REPTIN, Reptin 52, Reptin52, RuvB (E coli homolog)-like 2, ruvB-like 2, RuvB-like 2 (E. coli), RVB2, TBP-interacting protein, 48-KD, TIH2, TIP48ECP-51, TIP49b, TIP60-associated protein 54-beta
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein within Human RUVBL2 aa 130-321/ 463. (Uniprot: Q9Y230)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10856
Especies diana Human, Monkey, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.