Descripción
Ruv B Monoclonal antibody specifically detects Ruv B in E. coli samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Ruv B |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | RuvB 4G5/1 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Radioimmunoassay 1:100 - 1:2000 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | EC 3.1.22.4, Holliday junction branch migration complex subunit RuvB |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |