missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RUNX3/CBFA3 Antibody (527327), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 30064556 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30064556 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30064556 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3765T

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RUNX3/CBFA3 Monoclonal antibody specifically detects RUNX3/CBFA3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RUNX3/CBFA3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 527327
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Simple Western, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Acute myeloid leukemia 2 protein, AML2SL3/AKV core-binding factor alpha C subunit, CBFA3MGC16070, CBF-alpha-3, PEA2 alpha C, PEA2-alpha C, PEBP2 alpha C, PEBP2A3FLJ34510, PEBP2-alpha C, runt domain, alpha subunit 3, runt-related transcription factor 3, SL3-3 enhancer factor 1 alpha C subunit, transcription factor AML2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human RUNX3/CBFA3, Lys186-Tyr415, Accession # Q13761
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 864
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.