missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rucaparib phosphate, MedChemExpress
Descripción
Rucaparib (AG014699) phosphate is an orally active, potent inhibitor of PARP proteins (PARP-1, PARP-2 and PARP-3) with a Ki of 1.4 nM for PARP1. Rucaparib phosphate is a modest hexose-6-phosphate dehydrogenase (H6PD) inhibitor. Rucaparib phosphate has the potential for castration-resistant prostate cancer (CRPC) research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rucaparib phosphate |
| CAS | 459868-92-9 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H21FN3O5P |
| Cantidad | 200 mg |
| Sinónimo | AG-014699 phosphatePF-01367338 phosphate |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 33 mg/mL (78.32 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (11.87 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=P(O)(O)O.FC1=CC2=C3C(CCNC2=O)=C(C4=CC=C(CNC)C=C4)NC3=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 421.36 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?