Learn More
Eppendorf™ Alfombrillas de goma
Código de producto. 11873440 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Adaptador 5702724009; para 1 recipiente de 15 ml
Adaptador 5702735000 para 1 recipiente de 10 ml
Adaptador 5702737003
Adaptadores para rotor A-4-44
Cubo rectangular de 500 ml
Rotor A-8-17
Rotor F-35-30-17
Capacidad:
1 cestillo de 500 ml
1 recipiente de 10 ml
1 recipiente de 15 ml
1 recipiente de 7 ml
1 tubo de fondo redondo de 15 ml
4 tubos de 100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 16
paquete de 20
paquete de 4
paquete de 8
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Capacidad unitSize
11873440 Adaptador 5702735000 para 1 recipiente de 10 ml 1 recipiente de 10 ml paquete de 20
10797292 Adaptadores para rotor A-4-44 4 tubos de 100 ml cada uno
10662013 Adaptador 5702724009; para 1 recipiente de 15 ml 1 recipiente de 15 ml paquete de 16
10283172 Cubo rectangular de 500 ml 1 cestillo de 500 ml paquete de 4
11893981 Adaptador 5702737003 1 recipiente de 7 ml paquete de 20
10258021 Rotor A-8-17 1 tubo de fondo redondo de 15 ml paquete de 8
10208121 Rotor F-35-30-17 1 tubo de fondo redondo de 15 ml paquete de 10
7 options
Código de producto. 11873440
Marca: Eppendorf™ 5702742007
Para utilizar con adaptadores y cubos Eppendorf
  • Alfombrillas de goma
  • Disponible para distintos rotores y adaptadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Alfombrilla
Material Caucho
Para utilizar con (equipo) Adaptador 5702735000 para 1 recipiente de 10 ml
Color Negro
Capacidad 1 recipiente de 10 ml
Incluye Juego de 20 alfombrillas