Learn More
Eppendorf™ Alfombrillas de goma
Código de producto. 10258021 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Adaptador 5702724009; para 1 recipiente de 15 ml
Adaptador 5702735000 para 1 recipiente de 10 ml
Adaptador 5702737003
Adaptadores para rotor A-4-44
Cubo rectangular de 500 ml
Rotor A-8-17
Rotor F-35-30-17
Capacidad:
1 cestillo de 500 ml
1 recipiente de 10 ml
1 recipiente de 15 ml
1 recipiente de 7 ml
1 tubo de fondo redondo de 15 ml
4 tubos de 100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 16
paquete de 20
paquete de 4
paquete de 8
Código de producto. 10258021
Marca: Eppendorf™ 5702701009
Para utilizar con adaptadores y cubos Eppendorf
  • Alfombrillas de goma
  • Disponible para distintos rotores y adaptadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Alfombrilla
Material Caucho
Para utilizar con (equipo) Rotor A-8-17
Color Negro
Capacidad 1 tubo de fondo redondo de 15 ml
Descripción Para 1 tubo de fondo redondo de 15 ml, para rotor A-8-17, 8 piezas
Incluye Juego de 8 alfombrillas
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.