Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro y barrera ART™ SoftFit-L™
GREENER_CHOICE
Product Code. 10264671
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 μL
200 μL
1000 μL
1200 μL
Unit Size:
paquete de 768
paquete de 960
Product Code. Volumen (métrico) unitSize
10264671 200 μL paquete de 960
11505454 1200 μL paquete de 768
10162151 20 μL paquete de 960
12604820 1000 μL paquete de 768
4 options
Product Code. 10264671
Brand: Thermo Scientific™ 2769
Only null left
Add to basket
Add to basket
Para su uso con las pipetas Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera siempre de su pipeta con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
El sistema SoftFit-L es compatible con pipetas Rainin LTS fabricadas por instrumento Rainin Instrument LCC.
  • Disponibles en baja retención
  • Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
  • Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción 200 L, con filtro, estéril, rack
Volumen (métrico) 200 μL
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Modelo 200 L
Longitud (imperial) 1,97 in
Longitud (métrico) 5,00 cm
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas
Formato Racl
Estilo de punta Universal
Código de color Verde
Para utilizar con (equipo) Rainin LTS LiteTouch
Línea de productos SoftFit L