missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RSV604, MedChemExpress

Código de producto. 16476056
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16476056 100 mg 100 miligramos
16498177 5 mg 5 miligramos
16455468 10 mg 10 miligramos
16431647 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16476056

Marca: Medchem Express HY12993

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress RSV604 (A-60444) is an inhibitor of respiratory syncytial virus (RSV) replication. RSV604 targets the nucleocapsid protein, with a Kd of 1.6 μM. RSV604 displays submicromolar activity against numerous clinical isolates of both the A and B subtypes of RSV (average EC50s=0.8 μM).

RSV604 (A-60444) is an inhibitor of respiratory syncytial virus (RSV) replication. RSV604 targets the nucleocapsid protein, with a Kd of 1.6 μM. RSV604 displays submicromolar activity against numerous clinical isolates of both the A and B subtypes of RSV (average EC50s=0.8 μM).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material RSV604
CAS 676128-63-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H17FN4O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo A-60444
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (257.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@@H](NC(NC2=C(F)C=CC=C2)=O)N=C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4N1
Peso molecular (g/mol) 388.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.39
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.