Learn More
Abnova™ RSU1 Recombinant Protein
Código de producto. 16180402
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16180402 25 μg 25 microgramos
16170402 10 μg 10 microgramos
2 options
Código de producto. 16180402
Marca: Abnova™ H00006251P01.25ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH05993
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 6251
Peso molecular 56.21
Nombre RSU1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 25 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MSKSLKKLVEESREKNQPEVDMSDRGISNMLDVNGLFTLSHITQLVLSHNKLTMVPPNIAELKNLEVLNFFNNQIEELPTQISSLQKLKHLNLGMNRLNTLPRGFGSLPALEVLDLTYNNLSENSLPGNFFYLTTLRALYLSDNDFEILPPDIGKLTKLQILSLRDNDLISLPKEIGELTQLKELHIQGNRLTVLPPELGNLDLTGQKQVFKAENNPWVTPIADQFQLGVSHVFEYIRSETYKYLYGRHMQANPEPPKKNNDKSKKISRKPLAAKNR
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen FLJ31034/RSP-1
Nombre común RSU1
Símbolo de gen RSU1
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution