missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RSPH10B Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200058215 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18670326 25 μL 25 microlitros
18643386 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18670326

Marca: Novus Biologicals NBP24676825ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RSPH10B Polyclonal antibody specifically detects RSPH10B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RSPH10B
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
N.º de referencia del gen B2RC85
Alias de gen MGC50833, radial spoke head 10 homolog B, radial spoke head 10 homolog B (Chlamydomonas), radial spoke head 10 homolog B2, RSPH10B2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: EGLMHGQGTYIWADGLKYEGDFVKNVPMNHGVYTWPDGSMYEGEVVNGMRNGFGMFKCSTQPVSYIGHWCNGKRHGKGSIYYNQEGTCWYEGDWVQN
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 222967
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.