missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RSK1, p Ser380 Antibody (1E11), Novus Biologicals™

Código de producto. 30029325 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30029325 100 μL 100 microlitros
30034195 50 μL 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30029325

Marca: Novus Biologicals NBP326395100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

RSK1 Monoclonal antibody specifically detects RSK1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RSK1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 1E11
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunoprecipitation 1:200-1:1000
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen 90kD, polypeptide 1), EC 2.7.11, EC 2.7.11.1,90 kDa ribosomal protein S6 kinase 1, HU-1, MAP kinase-activated protein kinase 1a, MAPK-activated protein kinase 1a, MAPKAP kinase 1a, MAPKAPK-1a, p90RSK1, p90S6K, ribosomal protein S6 kinase alpha 1, ribosomal protein S6 kinase alpha-1, ribosomal protein S6 kinase, 90kD, polypeptide 1, ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 1, Ribosomal S6 kinase 1, RSK, RSK-1, RSK1p90-RSK 1, S6K-alpha 1, S6K-alpha-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human RSK1 [p Ser380] [UniProt Q15418]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación MAP Kinase Signaling, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6195
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.