Learn More
RSG1 Antibody (3G4), Novus Biologicals™
Código de producto. 18499448 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18499448 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18499448
Marca: Novus Biologicals H00079363M02
Mouse Monoclonal Antibody
RSG1 Monoclonal antibody specifically detects RSG1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RSG1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 3G4
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH02946
Alias de gen C1orf89, chromosome 1 open reading frame 89, MGC10731, miro domain-containing protein C1orf89, Rem/Rab-Similar GTPase 1, REM2 and RAB-like small GTPase 1, RP4-733M16.4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno C1orf89 (AAH02946.1, 1 a.a. ∽ 258 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MARPPVPGSVVVPNWHESAEGKEYLACILRKNRRRVFGLLERPVLLPPVSIDTASYKIFVSGKSGVGKTALVAKLAGLEVPVVHHGTTGIQTTVVFWPAKLQASSRVVMFRFEFWDCGESALKKFDHMLLACMENTDAFLFLFSFTDRASFEDLPGQLARIAGEAPGVVRMVIGSKFDQYMHTDVPERDLTAFRQAWELPLLRVKSVPGRRLADGRTLDGRAGLADVAHILNGLAEQLWHQDQVAAGLLPNPPESAPE
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79363
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ