Learn More
Abnova™ RRP22 Recombinant Protein
Código de producto. 16125462
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16125462 25 μg 25 microgramos
16115462 10 μg 10 microgramos
2 options
Código de producto. 16125462
Marca: Abnova™ H00010633P01.25ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH58077
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 10633
Peso molecular 48.07
Nombre RRP22 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 25 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MGGSLRVAVLGAPGVGKTAIIRQFLFGDYPERHRPTDGPRLYRPAVLLDGAVYDLSIRDGDVAGPGSSPGGPEEWPDAKDWSLQDTDAFVLVYDICSPDSFDYVKALRQRIAETRPAGAPEAPILVVGNKRDRQRLRFGPRRALAALVRRGWRCGYLECSAKYNWHVLRLFRELLRCALVRARPAHPALRLQGALHPARCSLM
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen RRP22
Nombre común RASL10A
Símbolo de gen RASL10A
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution