missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ RRP22 Recombinant Protein

Código de producto. 16115462
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16115462 10 μg 10 microgramos
16125462 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16115462

Marca: Abnova™ H00010633P01.10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Número de acceso AAH58077
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 10633
Peso molecular 48.07
Nombre RRP22 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MGGSLRVAVLGAPGVGKTAIIRQFLFGDYPERHRPTDGPRLYRPAVLLDGAVYDLSIRDGDVAGPGSSPGGPEEWPDAKDWSLQDTDAFVLVYDICSPDSFDYVKALRQRIAETRPAGAPEAPILVVGNKRDRQRLRFGPRRALAALVRRGWRCGYLECSAKYNWHVLRLFRELLRCALVRARPAHPALRLQGALHPARCSLM
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen RRP22
Nombre común RASL10A
Símbolo de gen RASL10A
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.