missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

rRNA Antibody (Y10b), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™

Código de producto. 18277095 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18277095 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18277095 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100662PECY55

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

rRNA Monoclonal specifically detects rRNA in Human, Mouse, All Species, Bacteria samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow (Intracellular).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno rRNA
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon Y10b
Conjugado PE-Cyanine5.5
Dilución Flow Cytometry, Flow (Intracellular)
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ribosomal RNA 5.8s
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The whole 5.8S ribosomal RNA.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba This is specific for ribosomal RNA. There is no cross-reactivity with other RNAs.
Especies diana Human, Mouse, All species, Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG3 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.