missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RRBP1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200040185 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18450261 25 μL 25 microlitros
18250508 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18450261 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP18395825ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RRBP1 Polyclonal specifically detects RRBP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RRBP1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04-0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9P2E9
Alias de gen 180 kDa ribosome receptor homolog, DKFZp586A1420, ES/130, ES/130-related protein, ES130, FLJ36146, hES, KIAA1398, MGC157720, MGC157721, ribosome binding protein 1 (dog 180kD homolog), ribosome binding protein 1 homolog 180kDa (dog), Ribosome receptor protein, ribosome-binding protein 1, RRp
Símbolos de los genes RRBP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:QLCLIEAQTMEALLALLPELSVLAQQNYTEWLQDLKEKGPTLLKHPPAPAEPSSDLASKLREAEETQSTLQAECDQYRSILAETEGMLRDLQKSVEEEEQVWRAKVGAAEEELQKSRVTVKHLE
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6238
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.