Learn More
Abnova™ RPSA (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MSGALDVLQMKEEDVLKFLAAGTHLGGTNLDFQMEQYIYKRKSDGIYIINLKRTWEKLLLAARAIVAIENPADVSVISSRNTGQRAVLKFAAATGATPIAGRFTPGTFTNQIQAAFREPRLLVVTDPRAGHQPLTEASYVNLPTIALCNTDSPLRYVDIAIPCNNKGAHSVGLMWWMLAREVLRMRGTISREHPWEVMPDLYFYRDPEEIEKEEQAAAEKAVTKEEFQGEWTAPAPEFTATQPEVADWSEGVQVPSVPIQQFPTEDWSAQPATEDWSAAPTAQATEWVGATTDWS
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH13827 |
| ID de gen (Entrez) | 3921 |
| Nombre | ribosomal protein SA |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | 37LRP, 67LR, LAMBR, LAMR1, LRP, p40 |
| Símbolo de gen | RPSA |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |