missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPS6KC1 Antibody (OTI10F11), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18116336 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18116336 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18116336

Marca: Novus Biologicals NBP273946H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RPS6KC1 Monoclonal specifically detects RPS6KC1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RPS6KC1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI10F11
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen EC 2.7.11.1, humS6PKh1, ribosomal protein S6 kinase delta-1, ribosomal protein S6 kinase, 52kD, polypeptide 1,52 kDa ribosomal protein S6 kinase, ribosomal protein S6 kinase, 52kDa, polypeptide 1, Ribosomal S6 kinase-like protein with two PSK domains 118 kDa protein, RPK118, S6K-delta-1, SPHK1-binding protein
Símbolos de los genes RPS6KC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-305 of human RPS6KC1 (NP_036556) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26750.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.