missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
RPS5 Polyclonal antibody specifically detects RPS5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RPS5 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunoprecipitation 0.5-2 μL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.0) |
| Alias de gen | ribosomal protein S5,40S ribosomal protein S5 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human RPS5 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?