Learn More
RPS4X Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200062424 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
18616952 0.02 mL 0.02 ml
18613352 0.1 mL 0.01 ml
2 options
Código de producto. 18616952
Marca: Novus Biologicals NBP2941180.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
RPS4X Polyclonal antibody specifically detects RPS4X in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RPS4X
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen CCG2Single copy abundant mRNA protein, DXS306, FLJ40595, ribosomal protein S4, X-linked, RPS4cell cycle gene 2, SCAR40S ribosomal protein S4, X isoform, SCR10ribosomal protein S4X isoform, single-copy abundant mRNA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 66-263 of human RPS4X (NP_000998.1). MQRFIKIDGKVRTDITYPAGFMDVISIDKTGENFRLIYDTKGRFAVHRITPEEAKYKLCKVRKIFVGTKGIPHLVTHDARTIRYPDPLIKVNDTIQIDLETGKITDFIKFDTGNLCMVTGGANLGRIGVITNRERHPGSFDVVHVKDANGNSFATRLSNIFVIGKGNKPWISLPRGKGIRLTIAEERDKRLAAKQSSG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6191
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG