Descripción
RPS4X Polyclonal antibody specifically detects RPS4X in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RPS4X |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:100 - 1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | CCG2Single copy abundant mRNA protein, DXS306, FLJ40595, ribosomal protein S4, X-linked, RPS4cell cycle gene 2, SCAR40S ribosomal protein S4, X isoform, SCR10ribosomal protein S4X isoform, single-copy abundant mRNA |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 66-263 of human RPS4X (NP_000998.1). MQRFIKIDGKVRTDITYPAGFMDVISIDKTGENFRLIYDTKGRFAVHRITPEEAKYKLCKVRKIFVGTKGIPHLVTHDARTIRYPDPLIKVNDTIQIDLETGKITDFIKFDTGNLCMVTGGANLGRIGVITNRERHPGSFDVVHVKDANGNSFATRLSNIFVIGKGNKPWISLPRGKGIRLTIAEERDKRLAAKQSSG |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |