missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPS26 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18647932 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18647932 0.1 mL 0.10 ml
18605052 0.02 mL 0.02 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18647932

Marca: Novus Biologicals NBP2951720.1ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RPS26 Polyclonal antibody specifically detects RPS26 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RPS26
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen 40S ribosomal protein S26, DBA10, MGC104292, ribosomal protein S26
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RPS26 (NP_001020.2). MTKKRRNNGRAKKGRGHVQPIRCTNCARCVPKDKAIKKFVIRNIVEAAAVRDISEASVFDAYVLPKLYVKLHYCVSCAIHSKVVRNRSREARKDRTPPPR
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6231
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.