Learn More
RPS26 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18605052 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18605052 0.02 mL 0.02 ml
18647932 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18605052
Marca: Novus Biologicals NBP2951720.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
RPS26 Polyclonal antibody specifically detects RPS26 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RPS26
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen 40S ribosomal protein S26, DBA10, MGC104292, ribosomal protein S26
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RPS26 (NP_001020.2). MTKKRRNNGRAKKGRGHVQPIRCTNCARCVPKDKAIKKFVIRNIVEAAAVRDISEASVFDAYVLPKLYVKLHYCVSCAIHSKVVRNRSREARKDRTPPPR
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6231
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG