missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPS23 Antibody (YWHAE/8636R), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18592048 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18592048 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18592048

Marca: Novus Biologicals NBP324229MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

RPS23 Monoclonal antibody specifically detects RPS23 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RPS23
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon YWHAE/8636R
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ35016, homolog of yeast ribosomal protein S28, ribosomal protein S23,40S ribosomal protein S23
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human full-length RPS23 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6228
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.