Learn More
RPS20 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200062736 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
18635770 0.02 mL 0.02 ml
18663530 0.1 mL 0.01 ml
2 options
Código de producto. 18635770
Marca: Novus Biologicals NBP2937450.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
RPS20 Polyclonal antibody specifically detects RPS20 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RPS20
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen 40S ribosomal protein S20, FLJ27451, MGC102930, ribosomal protein S20
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-119 of human RPS20 (NP_001014.1). MAFKDTGKTPVEPEVAIHRIRITLTSRNVKSLEKVCADLIRGAKEKNLKVKGPVRMPTKTLRITTRKTPCGEGSKTWDRFQMRIHKRLIDLHSPSEIVKQITSISIEPGVEVEVTIADA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6224
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG