missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPRD2 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18676019 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18676019 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18676019 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100366G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

RPRD2 Polyclonal antibody specifically detects RPRD2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RPRD2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen HSPC099, KIAA0460FLJ32145, regulation of nuclear pre-mRNA domain containing 2, regulation of nuclear pre-mRNA domain-containing protein 2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 700 and 750 of human KIAA0460 using the numbering given in entry CAH70314.1 (GeneID 23248).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23248
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.