missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPRD1B Antibody (08), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18693397 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18693397 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18693397

Marca: Novus Biologicals NBP306521PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RPRD1B Monoclonal antibody specifically detects RPRD1B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RPRD1B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 08
Conjugado PE
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen Cell cycle-related and expression-elevated protein in tumor, cell-cycle related and expression-elevated protein in tumor, chromosome 20 open reading frame 77, CREPTC20orf77, dJ1057B20.2, DKFZp434P0735, FLJ44520, NET60, regulation of nuclear pre-mRNA domain containing 1B, regulation of nuclear pre-mRNA domain-containing protein 1B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human RPRD1B (Accession#: AAH33629.1; Met1-Asp326).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58490
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.