missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Rpn2 Polyclonal antibody specifically detects Rpn2 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Rpn2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 |
| Alias de gen | 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 1, 26S proteasome regulatory subunit RPN2, 26S proteasome regulatory subunit S1, 26S proteasome subunit p112, MGC133040, MGC133041, P112, proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 1, Rpn2, S1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | between 903 and 953 |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Cantidad | 100 μg |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?