missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

rpmB/L28 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18541876 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18541876 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18541876

Marca: Novus Biologicals NBP323514AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

rpmB/L28 Polyclonal antibody specifically detects rpmB/L28 in E. coli samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno rpmB/L28
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 50S ribosomal subunit protein L28, ECK3627, Large ribosomal subunit protein bL28, rpmB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against an 15 amino acid peptide near the amino terminus of E. coli rpmB/L28. The immunogen is located within the first 50 amino acids of rpmB/L28.
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 946941
Especies diana E. coli
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.