Learn More
Abnova™ RPLP0 (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MPREDRATWKSNYFLKIIQLLDDYPKCFIVGADNVGSKQMQQIRMSLRGKAVVLMGKNTMMRKAIRGHLENNPALEKLLPHIRGNVGFVFTKEDLTEIRDMLLANKVPAAARAGAIAPCEVTVPAQNTGLGPEKTSFFQALGITTKISRGTIEILSDVQLIKTGDKVGASEATLLNMLNISPFSFGLVIQQVFDNGSIYNPEVLDITEETLHSRFLEGVRNVASVCLQIGYPTVASVPHSIINGYKRVLALSVETDYTFPLAEKVKAFLADPSAFVAAAPVAAATTAAPAAAAAPAKVEAKEESEESDEDMGFGLFD
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH15173 |
| ID de gen (Entrez) | 6175 |
| Nombre | ribosomal protein, large, P0 |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | L10E, MGC111226, MGC88175, P0, PRLP0, RPP0 |
| Símbolo de gen | RPLP0 |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |