Learn More
RPL22L1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18602428 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18602428 100 μg 100 microlitros
18642069 25 μL 25 microlitros
2 options
Código de producto. 18602428
Marca: Novus Biologicals NBP268868
Rabbit Polyclonal Antibody
RPL22L1 Polyclonal antibody specifically detects RPL22L1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RPL22L1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen 60S Ribosomal Protein L22-Like 1, Ribosomal Protein L22-Like 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: QFSKRYLKYLTKKYLKKNNLRDWLRVVAS
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 200916
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG