missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPC62 Antibody (OTI2H1), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18140337 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18140337 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18140337

Marca: Novus Biologicals NBP273942B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RPC62 Monoclonal specifically detects RPC62 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RPC62
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2H1
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen DNA-directed III 62 kDa polypeptide, DNA-directed RNA polymerase III subunit C, DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC3, polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide C (62kD), RNA polymerase III 62 kDa subunit, RNA polymerase III subunit C3, RPC62RPC3
Símbolos de los genes POLR3C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human RPC62 (NP_006459) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10623.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.