missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPA70 Antibody (4C4) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200075288 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18104379 0.1 mL 0.10 ml
18652996 0.025 mL 0.03 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18104379

Marca: Novus Biologicals NBP237500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RPA70 Monoclonal specifically detects RPA70 in Human, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RPA70
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 4C4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen HSSB, MST075, MSTP075, REPA1RF-A protein 1, Replication factor A protein 1, replication protein A 70 kDa DNA-binding subunit, replication protein A1 (70kD), replication protein A1, 70kDa, RF-A, RP-A, RPA70RP-A p70, Single-stranded DNA-binding protein
Símbolos de los genes RPA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human RPA1 expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 68.1 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, Nucleotide Excision Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6117
Especies diana Human, Primate, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.