missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
RPA2 Polyclonal specifically detects RPA2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Alias de gen | REPA2, Replication factor A protein 2, replication protein A 32 kDa subunit, Replication protein A 34 kDa subunit, replication protein A2 (32kD), replication protein A2, 32kDa, RF-A protein 2, RP-A p32, RP-A p34, RPA32, RPA34 |
| Método de purificación | Affinity Purified |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?