missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPA14 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18049728 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18049728 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18049728 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297782B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RPA14 Polyclonal specifically detects RPA14 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RPA14
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen REPA3Replication factor A protein 3, replication protein A 14 kDa subunit, replication protein A3 (14kD), replication protein A3, 14kDa, RF-A protein 3, RP-A p14, RPA14
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human RPA14 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Checkpoint signaling, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6119
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.