Learn More
Eppendorf™ Cubos redondos de para rotor S-4-400
Código de producto. p-7159247 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 paq.
4 paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
15853212 2 paq. paquete de 2
15843212 4 paq. paquete de 4
2 options
Código de producto. 15853212
Marca: Eppendorf™ 5895183000
Estos cestillos redondos para el rotor S-4x400 son cestillos basculantes adecuados para el rotor S-4x400, que presentan una forma redonda y una capacidad de 400 ml.
  • Adecuado para rotor S-4x400
  • Forma redonda
  • Cubo oscilante
  • Varias posiciones según el adaptador que se utilice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rotor S-4x400
Capacidad 400 mL
Cantidad 2 paq.