missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Matraz redondo de cuello corto
Hierva productos químicos de laboratorio con el matraz redondo de cuello corto Afora™. Su construcción de calidad garantiza su durabilidad y fiabilidad en el laboratorio.
Marca: Afora™ 4/29E
4.47 EUR hasta el 2024-09-22
Use el código promocional "21641" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Vidrio
- Fondo esférico
- Cuello más corto
Especificaciones
100 ml | |
113 mm | |
Forma redonda |
Vidrio de borosilicato | |
Individual |