Descripción
- Rotor oscilante de capacidad media
- Admite tubos, frascos y placas
- Hay disponibles tapones herméticos a los aerosoles para centrifugar de forma segura muestras peligrosas
- La carga mixta con 2 cestillos para placas y 2 cestillos de tubos rectangulares ofrece mayor versatilidad
- Los cubos, tapones y adaptadores son esterilizables en autoclave
- Requiere cestillos para acomodar tubos y frascos de 0,2 a 500 ml, así como placas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotor |
| Capacidad | De 0,2 a 500 ml |
| RCF máx. | 3220 x g |
| Vel. máx | 4.000 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga 5910 Ri |
| Incluye | Sin cestillos |
| N.º de lugares | 4 |
| Biocontainment | Tapones herméticos a los aerosoles disponibles |
| Modelo | S-4x500 |