Descripción
- Precision-engineered for optimal sample separation.
- All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.).
- Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup.
- Aerosol-tight options available.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotor |
| Capacidad | 4 x 400 mL |
| RCF máx. | 5263 × g |
| Vel. máx | 5100 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga 5910 Ri |
| Incluye | Cestillos redondos de 400 ml (x4) |
| N.º de lugares | 4 |
| Biocontainment | Tapones herméticos a los aerosoles disponibles |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Modelo | S-4x400 |