Learn More
Eppendorf™ Rotor para centrífugas 5910 Ri y 5920 R
Código de producto. 15633797 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
20 x 5 ml
4 x 750 mL
48 x 2 ml
6 x 250 ml
6 x 50 ml
De 4 a 750 ml
De 4 a 750 ml
Vel. máx:
10.100 rpm
13 100 rpm
13 500 rpm
13 700 rpm
4500 rpm
4700 rpm
RCF máx.:
15.054 × g
20.130 x g
20.913 x g
22.132 x g
4347 × g
4800 x g
Incluye:
Cestillos redondos
Cestillos universales
Eppendorf QuickLock™ tapa de rotor
Sin cestillos
Tapa de rotor
Tapa de rotor QuickLock™ de Eppendorf
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Vel. máx RCF máx. Incluye unitSize
15633797 48 x 2 ml 13 700 rpm 22.132 x g Eppendorf QuickLock™ tapa de rotor cada uno
15718379 20 x 5 ml 13 100 rpm 20.913 x g Eppendorf QuickLock™ tapa de rotor cada uno
15758369 4 x 750 mL 4700 rpm 4800 x g Cestillos redondos cada uno
15768369 4 x 750 mL 4700 rpm 4800 x g Sin cestillos cada uno
15674614 6 x 50 ml 13 500 rpm 20.130 x g Tapa de rotor cada uno
15863212 De 4 a 750 ml 4500 rpm 4347 × g Cestillos universales cada uno
15873212 De 4 a 750 ml 4500 rpm 4347 × g Sin cestillos cada uno
16202411 6 x 250 ml 10.100 rpm 15.054 × g Tapa de rotor QuickLock™ de Eppendorf cada uno
8 options
Código de producto. 15633797
Marca: Eppendorf™ 5895135005
Rotor Eppendorf para centrífuga 5910 Ri y 5920 R-precision en centrifugación refrigerada de gran capacidad. Adapte sus experimentos con capacidades y velocidades variadas, cestillos y adaptadores para un procesamiento eficiente de las muestras. Ideal para aplicaciones de alto rendimiento, lo que garantiza la precisión y la reproducibilidad.
  • Velocidad máx. 20.130 × g (12.100 rpm)/25.062 × g (13.500 rpm) velocidad máx.: 20.913 × g (13.100 rpm)
  • Tapa de rotor Eppendorf QuickLock con cierre rápido
  • Hermético a los aerosoles2) para centrifugar de forma segura muestras peligrosas
  • Aluminio anodizado para alta resistencia química
  • El rotor, la tapa y los adaptadores son esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminio anodizado
Tipo Rotor
Capacidad 48 x 2 ml
RCF máx. 22.132 x g
Vel. máx 13 700 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas 5910 Ri y 5920 R
Incluye Eppendorf QuickLock™ tapa de rotor
Modelo FA-48x2, Aerosol-tight