Learn More
Eppendorf™ Tapas de rotor
Código de producto. 15234536 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
A-2-MTP
Centrífuga 5427R, FA–45-24-11-Kit
Centrífuga 5427R, FA–45-3011
F–34-6-38
F–45–48-11
F–45-17-17-Cyro
F–45-30-11
F–45-64-5- PCR
FA–45–48-11
FA–45-16-17
FA–45-24-11
FA–45-24-11- HS
FA–45-24-11- Kit
FA–45-30-11
S-24-11-AT
Material:
Aluminio
Polipropileno
Descripción:
Antiaerosol
Antiaerosol, QuickLock
Cubierta superior del protector de viento
No antiaerosol
Revestido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Material Descripción unitSize
15234536 Centrífuga 5427R, FA–45-24-11-Kit Aluminio Antiaerosol cada uno
12334948 A-2-MTP Aluminio Cubierta superior del protector de viento cada uno
10791755 F–34-6-38 Aluminio No antiaerosol cada uno
15244536 Centrífuga 5427R, FA–45-3011 Aluminio Antiaerosol cada uno
10197523 F–45-17-17-Cyro Polipropileno No antiaerosol cada uno
15254536 F–45-30-11 Polipropileno No antiaerosol cada uno
10005693 F–45-30-11 Polipropileno Revestido cada uno
10782135 F–45-64-5- PCR Aluminio No antiaerosol cada uno
15224536 FA–45-24-11 Aluminio Antiaerosol cada uno
13226589 FA–45-16-17 Aluminio Antiaerosol cada uno
10279323 FA–45-24-11- HS Aluminio Antiaerosol cada uno
13246938 F–45–48-11 Polipropileno No antiaerosol cada uno
10269753 FA–45-24-11- Kit Aluminio Antiaerosol cada uno
13286948 FA–45-24-11- Kit Aluminio Antiaerosol, QuickLock cada uno
10072383 FA–45-30-11 Aluminio Antiaerosol cada uno
10496132 FA–45-30-11 Aluminio No antiaerosol cada uno
13216958 FA–45-30-11 Aluminio Antiaerosol, QuickLock cada uno
10076213 FA–45-30-11 Aluminio Antiaerosol cada uno
13246958 FA–45–48-11 Aluminio Antiaerosol, QuickLock cada uno
15274536 FA–45–48-11 Aluminio Antiaerosol cada uno
15284536 FA–45–48-11 Polipropileno No antiaerosol cada uno
13236948 S-24-11-AT Aluminio Antiaerosol cada uno
22 options
Código de producto. 15234536
Marca: Eppendorf™ 5409705008
Diseñado para utilizarlo con rotores Eppendorf
  • Tapas de repuesto para rotores
  • Tapas de aluminio y estancas a los aerosoles disponibles
  • Disponibles en diversos tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tapa del rotor
Material Aluminio
Para utilizar con (equipo) Centrífuga 5427R, FA–45-24-11-Kit
Descripción Antiaerosol