Learn More
- Home
- Products
- Centrífugas
- Accesorios para centrífugas generales
- Eppendorf™ Tapas de rotor
Eppendorf™ Tapas de rotor
Código de producto. 13286948 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
A-2-MTP
Centrífuga 5427R, FA–45-24-11-Kit
Centrífuga 5427R, FA–45-3011
F–34-6-38
F–45–48-11
F–45-17-17-Cyro
F–45-30-11
F–45-64-5- PCR
FA–45–48-11
FA–45-16-17
FA–45-24-11
FA–45-24-11- HS
FA–45-24-11- Kit
FA–45-30-11
S-24-11-AT
Material:
Aluminio
Polipropileno
Descripción:
Antiaerosol
Antiaerosol, QuickLock
Cubierta superior del protector de viento
No antiaerosol
Revestido
missing translation for 'unitSize'
cada uno
| Product Code. | Para utilizar con (equipo) | Material | Descripción | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 13286948 | FA–45-24-11- Kit | Aluminio | Antiaerosol, QuickLock | cada uno |
| 12334948 | A-2-MTP | Aluminio | Cubierta superior del protector de viento | cada uno |
| 15234536 | Centrífuga 5427R, FA–45-24-11-Kit | Aluminio | Antiaerosol | cada uno |
| 10791755 | F–34-6-38 | Aluminio | No antiaerosol | cada uno |
| 15244536 | Centrífuga 5427R, FA–45-3011 | Aluminio | Antiaerosol | cada uno |
| 10197523 | F–45-17-17-Cyro | Polipropileno | No antiaerosol | cada uno |
| 15254536 | F–45-30-11 | Polipropileno | No antiaerosol | cada uno |
| 10005693 | F–45-30-11 | Polipropileno | Revestido | cada uno |
| 10782135 | F–45-64-5- PCR | Aluminio | No antiaerosol | cada uno |
| 15224536 | FA–45-24-11 | Aluminio | Antiaerosol | cada uno |
| 13226589 | FA–45-16-17 | Aluminio | Antiaerosol | cada uno |
| 10279323 | FA–45-24-11- HS | Aluminio | Antiaerosol | cada uno |
| 13246938 | F–45–48-11 | Polipropileno | No antiaerosol | cada uno |
| 10269753 | FA–45-24-11- Kit | Aluminio | Antiaerosol | cada uno |
| 10072383 | FA–45-30-11 | Aluminio | Antiaerosol | cada uno |
| 10496132 | FA–45-30-11 | Aluminio | No antiaerosol | cada uno |
| 13216958 | FA–45-30-11 | Aluminio | Antiaerosol, QuickLock | cada uno |
| 10076213 | FA–45-30-11 | Aluminio | Antiaerosol | cada uno |
| 13246958 | FA–45–48-11 | Aluminio | Antiaerosol, QuickLock | cada uno |
| 15274536 | FA–45–48-11 | Aluminio | Antiaerosol | cada uno |
| 15284536 | FA–45–48-11 | Polipropileno | No antiaerosol | cada uno |
| 13236948 | S-24-11-AT | Aluminio | Antiaerosol | cada uno |
This item is not returnable.
View return policy
Product Code. 13286948
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ 5427760008
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Tapas de repuesto para rotores
- Tapas de aluminio y estancas a los aerosoles disponibles
- Disponibles en diversos tamaños
Specifications
Specifications
| Tipo | Tapa del rotor |
| Material | Aluminio |
| Para utilizar con (equipo) | FA–45-24-11- Kit |
| Descripción | Antiaerosol, QuickLock |