Descripción
Adaptadores para rotores. Disponible para:
- de 5,5 a 12 ml, juego de 2 unidades
- 50 ml, juego 2 de piezas
- Tubos Eppendorf de 5,0 ml y 15 ml, juego de 2 piezas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 25 ml, 50 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 30mm |
| Para utilizar con (equipo) | Para cestillos de alta capacidad del rotor S-4x1000 |
| Descripción | Fondo cónico |
| Recipientes por adaptador | 13 |
| N.º de lugares | 13/52 |
| Tamaño del tubo | 9 mL |
| N.° por paquete | Juego de 2 piezas |