missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rosuvastatin Calcium, MedChemExpress

Código de producto. 16467368
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16467368 10 mg 10 miligramos
16471266 200 mg 200 miligramos
16453397 50 mg 50 miligramos
16407346 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16467368

Marca: Medchem Express HY17504

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Rosuvastatin Calcium is a competitive HMG-CoA reductase (HMGCR) inhibitor, with an IC50 of 11 nM.

Rosuvastatin Calcium potently blocks hERG current with an IC50 of 195 nM. Rosuvastatin Calcium reduces the expression of the mature hERG and the interaction of heat shock protein 70 (Hsp70) with the hERG protein. Rosuvastatin Calcium effectively lowers low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, triglycerides, and C-reactive protein levels.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Rosuvastatin Calcium
CAS 147098-20-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H27Ca0.5FN3O6S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Rosuvastatin hemicalcium ZD 4522 Calcium
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (49.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([O-])C[C@H](O)C[C@H](O)/C=C/C1=C(C(C)C)N=C(N(C)S(=O)(C)=O)N=C1C2=CC=C(F)C=C2.[0.5Ca2+]
Peso molecular (g/mol) 500.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.57
Porcentaje de pureza 96.75%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.