Learn More
Eurofins DiscoverX Ros Protein, Active
Descripción
Protein tyrosine kinase ROS is a role for morphogenic induction and proliferation of epithelial cells in the kidney, intestine and lung. ROS may provide a signal transduction pathway for epithelial-mesenchymal interactions.
GenBank M34353. The recombinant protein contains the conflict V2262A with respect toGenBank M34353. This is reported inGenBank NM_002944 and Z98880.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Peso molecular | 53.4 kDa |
| Cantidad | 250 μg |
| Especie | Human |
| Recombinante | Recombinant |
| Etiqueta de proteína | N-terminal 6His |
| Sistema de expresión | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forma de proteína | Truncated |
| Grado de pureza o calidad | ≥60% |
| Expresión | Ros, active |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.