missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROS Antibody (7-1B), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18140019 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18140019 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18140019

Marca: Novus Biologicals NBP250181AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ROS Monoclonal specifically detects ROS in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ROS
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 7-1B
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen proto-oncogene tyrosine-protein kinase ROS, c-ros oncogene 1, receptor tyrosine kinase, c-ros-1, MCF3, ROS
Símbolos de los genes ROS1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Extracellular portion of ROS amino acid 1-285 fused to Fc, transiently expressed in 293 cells and purified using PtnA column chromatography.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6098
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.